化驗
≥95%
品質等級
形狀
powder
分子量
425.52
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存條件
desiccated
溶解度
DMSO or DMF: soluble
官能基
NHS ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCC(N1OC(CCCCCNC(CCSSC2=CC=CC=N2)=O)=O)=O
InChI
1S/C18H23N3O5S2/c22-14(10-13-27-28-15-6-3-5-12-20-15)19-11-4-1-2-7-18(25)26-21-16(23)8-9-17(21)24/h3,5-6,12H,1-2,4,7-11,13H2,(H,19,22)
InChI 密鑰
QYEAAMBIUQLHFQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
SPDP 试剂的胺反应部分是 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯。反应最通常在 pH 7-8 的磷酸盐、碳酸盐/碳酸氢盐或硼酸盐缓冲液中进行。可以使用其他不包含伯胺(或硫醇或二硫化物还原剂–参见巯基反应性的讨论)的缓冲剂。pH 值越高,反应和水解降解的速率越大;例如,NHS 酯的半衰期在 pH 值为 7 时为数小时,而在 pH 值为 9 时不到 10 分钟。SPDP 和 LC-SPDP 等 NHS 酯试剂的水溶性有限,在将其添加到反应混合物之前,必须先将其溶于有机溶剂中。诸如 Sulfo-LC-SPDP 的 Sulfo-NHS-酯试剂是水溶性的,可以直接添加到水性反应混合物中。
特點和優勢
- 反应性基团:NHS 酯和吡啶基二硫醇
- 对以下分子具有反应性:氨基和巯基
- 与游离巯基反应时释放出可检测的副产物;通过测量 343 nm 处吡啶-2-硫酮的释放,可以轻松地跟踪反应进度
- 间隔臂中的二硫键在pH 8.5条件下易于被10-50mM DTT或TCEP裂解
- 减少 SDS-PAGE 上样缓冲液,也易于使间隔臂裂解
- 使用可裂解交联剂,能够实现交联产物的分离
- 水不溶性(先溶于 DMF 或 DMSO)
- SPDP 交联剂可透过膜,因此可以在细胞内部进行交联
- 与其他品种的 SPDP 型试剂进行比较,包括聚乙二醇化形式
注意
这种产品对湿气很敏感。小瓶包装在带有干燥剂的可再密封袋中,以减少湿气接触。冷藏后,打开前将小瓶平衡至室温,以减少小瓶内的冷凝。制备新的溶液。不建议储存原液。使用后,将小瓶放回可重新密封的袋子中。封闭袋子,在推荐的温度下储存产品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Journal of virological methods, 3(3), 155-165 (1981-10-01)
A solid-phase enzyme-linked immunoassay using a fluorogenic substrate (4-methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside) was developed. Antibodies were covalently linked to glutaraldehyde-activated 96-well aminopolystyrene plates. Antigens from test samples were adsorbed to the solid phase and detected using antibodies conjugated with E. coli beta-galactosidase. Glutaraldehyde
Preparation of antibody-toxin conjugates.
Methods in enzymology, 112, 207-225 (1985-01-01)
The Biochemical journal, 173(3), 723-737 (1978-09-01)
A heterobifunctional reagent, N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, was synthesized. Its N-hydroxysuccinimide ester group reacts with amino groups and the 2-pyridyl disulphide structure reacts with aliphatic thiols. A new thiolation procedure for proteins is based on this reagent. The procedure involves two steps.