Merck
80077
Sigma-Aldrich
1-(4-三氟甲基苯基)哌嗪
≥98.0% (GC)
别名:
N-(α,α,α-三氟对甲苯)哌嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13F3N2
CAS号:
分子量:
230.23
Beilstein:
523408
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥98.0% (GC)
表单
crystals
药品控制
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
88-92 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
InChI key
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1