Merck
793809
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1215N2O6
分子量:
246.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 15N
方案
98% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)