Merck
616672
Sigma-Aldrich
DL-甘油酸-2,2,2-d3 钙盐 二水合物
98 atom % D
别名:
DL-甘油酸-2,3,3-d3 钙盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
分子量:
292.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
InChI 密鑰
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)