Merck
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
别名:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
分子量:
138.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥99 atom % 13C
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1