Merck
792748
Sigma-Aldrich
白屈氨酸
别名:
4-羟基吡啶-2,6-二羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NO5
CAS号:
分子量:
183.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
mp
265-270 °C
SMILES 字串
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3