Merck
790591
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-carboxylic acid
别名:
3-Oxetanecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
分子量:
102.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
官能团
carboxylic acid
ether
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(C1COC1)=O
InChI
1S/C4H6O3/c5-4(6)3-1-7-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
InChI key
UWOTZNQZPLAURK-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)