About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21N3
CAS号:
分子量:
171.28
Beilstein:
2352408
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.457
沸点
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CN(C)\C(=N/C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21N3/c1-9(2,3)10-8(11(4)5)12(6)7/h1-7H3
InChI key
YQHJFPFNGVDEDT-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-叔丁基-1,1,3,3-四甲基胍(巴顿碱)是促进偶联反应的传统无机碱的优异替代品。
应用
- 二萘醚类的合成:Barton′碱(包括2-叔丁基-1,1,3,3-四甲基胍)可用于促进SNAr反应以合成高含氧二萘醚类,说明它可用作复杂有机合成反应的有效催化剂(Wipf and Lynch, 2003)。
注意
外观描述:该物质在储存过程中可能会形成沉淀。过滤可容易地分离出沉淀。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65.0 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter