Merck
745715
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-methanol
97%
别名:
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS号:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.450
密度
1.092 g/mL at 25 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
223.9 °F
閃點(°C)
106.6 °C