Merck
78725
Sigma-Aldrich
O-苯基羟胺 盐酸盐
≥97.0% (AT)
别名:
苯氧胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5ONH2 · HCl
CAS号:
分子量:
145.59
Beilstein:
4326059
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (AT)
表单
powder
mp
~132 °C (dec.)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.NOc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
DBTXKJJSFWZJNS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)