Merck
777056
Sigma-Aldrich
5′-溴-2,2′-联噻吩-5-甲醛
97%
别名:
5′-Bromo-2,2′-bithienyl-5-carboxaldehyde, 5′-Bromo-2,2′-bithiophene-5-carbaldehyde, 5′-Bromo-[2,2′]bithiophene-5-carboxaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrOS2
分子量:
273.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
140-145 °C
官能团
aldehyde
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
BrC1=CC=C(C2=CC=C(C([H])=O)S2)S1
InChI
1S/C9H5BrOS2/c10-9-4-3-8(13-9)7-2-1-6(5-11)12-7/h1-5H
InChI key
NTHMTYNJFSUBMF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)