Merck
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Br2S2
CAS号:
分子量:
298.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
表单
solid
mp
124-129 °C
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
InChI key
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)