Merck
772437
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
97%, for peptide synthesis
别名:
Fmoc-O-β-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-threonine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H38N2O13
分子量:
670.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
Fmoc-Thr[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 97%
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +55.0°, c = 1% in chloroform
mp
178-183 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(N[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]1O[C@H](C)[C@H](NC(OCC2C3=C(C4=C2C=CC=C4)C=CC=C3)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C33H38N2O13/c1-16(27(31(40)41)35-33(42)44-14-25-23-12-8-6-10-21(23)22-11-7-9-13-24(22)25)45-32-28(34-17(2)36)30(47-20(5)39)29(46-19(4)38)26(48-32)15-43-18(3)37/h6-13,16,25-30,32H,14-15H2,1-5H3,(H,34,36)(H,35,42)(H,40,41)/t16-,26-,27+,28-,29+,30-,32+/m1/s1
InChI key
OXLCJWGAUPPZQJ-ZNHCDWFHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1