Merck
769096
Sigma-Aldrich
空气
synthetic, Messer® CANgas, 99.999%
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
1 (vs air)
质量水平
描述
Filling mass: 15g
Filling volume: 12L
方案
99.999%
表单
gas
质量
synthetic
沸点
−189 °C (lit.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
This synthetic air is a colourless, odourless gas mixture of N2 and O2 with the same weight as air. Applications include gas chromatography with use as a zero gas or oxidizing gas for flame ionization detectors(FID). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推荐产品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律信息
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
调节阀
产品编号
说明
价格
配件
产品编号
说明
价格
象形图
Gas cylinder
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Press. Gas Compr. Gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)