方案
≥99.9995% (metals basis)
技术
AAS: suitable
ICP: suitable
沸点
200-250 °C (lit.)
mp
-58 °C (lit.)
密度
0.810-0.838 g/mL at 20 °C
痕量阴离子
phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
痕量阳离子
Ag: ≤1 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤1 μg/kg
Au: ≤1 μg/kg
Ba: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤20 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤1 μg/kg
Cu: ≤1 μg/kg
Fe: ≤5 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
In: ≤0.5 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤10 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤1 μg/kg
Mn: ≤0.5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤10 μg/kg
Ni: ≤1 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤1 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤1 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤50 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
应用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
158.0 °F
闪点(°C)
70 °C