Merck
767794
Sigma-Aldrich
4-(4-methoxyphenyl)benzaldehyde
97%
别名:
4′-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O2
CAS号:
分子量:
212.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
103-106 °C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-10H,1H3
InChI 密鑰
JTTIGLYPLMYHAT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)