Merck
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-二氢菲
94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12
CAS号:
分子量:
180.25
Beilstein:
1907655
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
94%
形狀
liquid
bp
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
SMILES 字串
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
InChI 密鑰
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of