Merck
763489
Sigma-Aldrich
5-氟-2-碘苯胺
97%
别名:
5-Fluoro-2-iodobenzenamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5FIN
分子量:
237.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
41-45 °C
官能基
fluoro
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C6H5FIN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI 密鑰
UCPDOOZBROQHME-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)