Merck
683302
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-氟苯酚
96%
别名:
5-氟-2-羟基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6FNO
CAS号:
分子量:
127.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
130-135 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChI key
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)