Merck
657123
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-碘苯腈
98%
别名:
4-氰基-2-碘苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
IC6H3(NH2)CN
CAS号:
分子量:
244.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
mp
112-115 °C (lit.)
官能团
iodo
nitrile
SMILES字符串
Nc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI key
UOWVTQFTEAYDLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
作为反应物,参与以下反应:
  • 依次进行氢胺化、氢芳化反应(Hydroamination-double hydroarylation)合成咔唑稠环物质
  • 芳香homo-和bis-homo炔丙基胺/酰胺中间体的环异构化
  • 不对称有机催化缩合和环加成
  • 区域选择性芳基C-H键功能化
  • 合成[(三异丙基硅基)乙炔基]吲哚衍生物
  • Domino缩合/ S-芳基化/杂环反应
在一级和二级胺存在下,钯催化碘苯胺经羰基化反应生成酮酰胺。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 62, 12051-12051 (2006)