Merck
763357
Sigma-Aldrich
氯(1,5-环辛二烯)铜(I)二聚体
95%
别名:
[Cu(COD)Cl]2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24Cl2Cu2
CAS号:
分子量:
414.36
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C
SMILES 字串
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI 密鑰
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
相关类别
一般說明
多功能催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Polyhedron, 10, 2293-2293 (1991)
Chemistry & Industry, 15, 743-743 (1973)