Merck
762407
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2,2-difluorocyclopropyl)-L-proline
97%
别名:
6(S)-5-Boc-1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17F2NO4
分子量:
277.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-97 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
InChI key
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)