About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O3
CAS号:
分子量:
156.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.449
密度
1.058 g/mL at 25 °C
官能团
ester
ketone
SMILES字符串
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3