Merck
750883
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)-1H-pyrrole
97%
别名:
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8BrN
CAS号:
分子量:
174.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.548
密度
1.434 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCCn1cccc1
InChI
1S/C6H8BrN/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2
InChI 密鑰
QBAVHEZVBGASER-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
203.9 °F
閃點(°C)
95.5 °C