Merck
739103
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®
别名:
{双[2-(二苯基膦基)乙基]胺}羰基氯化氢化钌(II), 羰基氯化氢化{双[2-(二苯基膦甲基)乙基]氨基}乙基]氨基}钌(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H30ClNOP2Ru
分子量:
607.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
260-290 °C
SMILES字符串
Cl[Ru].[C-]#[O+].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)NCCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H29NP2.CO.ClH.Ru/c1-5-13-25(14-6-1)30(26-15-7-2-8-16-26)23-21-29-22-24-31(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28;1-2;;/h1-20,29H,21-24H2;;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
GQFWSAKCCNATEV-UHFFFAOYSA-M
应用
<ul>
<li><strong>脱氢分子内大环内酯化:</strong>Ru-MACHO催化剂可用于二羟基化合物的脱氢分子内大环内酯化,研究证明了其在有机合成中的效率,对药物合成具有潜在影响(Jamdade et al., 2022).</li>
<li><strong>甲醇的无受体脱氢:</strong>在通过甲醇的无受体脱氢制备一氧化碳和氢气的过程中,研究人员使用了Ru-MACHO催化剂,该过程彰显了Ru-MACHO在催化转化和绿色化学应用中的能力(Kaithal et al., 2021)。</li>
<li><strong>二氧化碳的预捕获和氢化:</strong>用于CO2预捕集和加氢制甲醇的非均相Ru-MAHO催化体系的研究,强调了催化剂在可持续化学过程中的潜力 (Szego et al., 2023).</li>
<li><strong>压力依赖性氢化解聚:</strong>Ru-MACHO催化剂可用于聚丁二酸丁二醇酯的高选择性压力依赖性氢化解聚,研究证明了该催化剂在聚合物加工和化学回收中的多功能性(Johnson et al., 2024)。</li>
</ul>
法律信息
与Takasago合作出售,仅用于研究目的。Ru-MACHO是Takasago Intl. Corp.的注册商标。PCT/JP2010-004301。
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)