Merck
744751
Sigma-Aldrich
14-叠氮基-3,6,9,12-四氧杂十四烷酸 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
别名:
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19N3O6
分子量:
277.27
Beilstein:
7928855
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥90% (HPLC)
表单
liquid
反应适用性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
浓度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤0.5% water
密度
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
官能团
azide
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
InChI key
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-18.4 °F
闪点(°C)
-28 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)