方案
≥94.5 %
表单
solid
反应适用性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
86-96 °C
官能团
amine
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NCCC(N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H16N2O/c19-12-11-18(21)20-13-16-7-2-1-5-14(16)9-10-15-6-3-4-8-17(15)20/h1-8H,11-13,19H2
InChI key
OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
- 连接含叠氮化物官能团的连接剂。它通过应变促进的叠氮化物-炔烃环加成反应(SPAAC)促进键的形成
- 合成氮杂环卡宾金属硫醇盐的试剂。它使金属复合物官能化,增加应变促进的炔烃–叠氮化物环加成(SPAAC) 反应的反应活性
- 胺官能化环辛炔衍生物。环辛炔可用于菌株促进的无铜叠氮化物-炔烃环加成反应。该二苯并环辛炔可在不需要Cu(I)催化剂的情况下,与叠氮官能化化合物或生物分子反应,以产生稳定的三唑键。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
无铜点击化学是点击化学的一种替代方法,可在较低的活化屏障下进行,且没有细胞毒性过渡金属催化剂。