Merck
742279
Sigma-Aldrich
(2S, 2′S)-2,2′-双吡咯烷
≥99.0% (GC)
别名:
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine, (S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2
分子量:
140.23
Beilstein:
5376256
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
反應適用性
reagent type: ligand
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
InChI 密鑰
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)