Merck
M6935
Sigma-Aldrich
L-threo-Methylphenidate hydrochloride
solid
别名:
(2S,2′S)-(−)-threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetate hydrochloride, L-Ritalin hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H19NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
269.77
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
表单
solid
质量水平
药品控制
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
颜色
white
溶解性
H2O: soluble 32 mg/mL
应用
forensics and toxicology
SMILES字符串
Cl.COC(=O)[C@H](C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13-;/m0./s1
InChI key
JUMYIBMBTDDLNG-QNTKWALQSA-N
生化/生理作用
Central nervous system stimulant. Less potent enantiomer.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)