Merck
688622
Sigma-Aldrich
(R,R)-2,2′-二吡咯烷 L-酒石酸酯
99%
别名:
(2R,2′R)-2,2′-二吡咯烷 (2R,3R)-2,3-二羟丁二酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
分子量:
344.36
Beilstein:
5387053
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
形狀
crystals
光學純度
ee: ≥99.5% (GC)
mp
117-118 °C (dec.) (lit.)
117-118 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
O.O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m11.../s1
InChI 密鑰
XWLGYXKNZXAYBR-WIGUQUGVSA-N
應用
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine L-tartrate trihydrate can be used to prepare the ligand (+)-(2R,2′R)- 1,1′-bis(2-pyridylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine, which in turn can be used to synthesize its iron complexes applicable in C-N bond formation reaction.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Iron complexes of tetramine ligands catalyse allylic hydroxyamination via a nitroso-ene mechanism
Porter D, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2549-2556 (2015)