Merck
741809
Sigma-Aldrich
4-(Diethylamino)phenylboronic acid
95.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16BNO2
分子量:
193.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95.0%
表单
solid
mp
211-236 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CCN(CC)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H16BNO2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14/h5-8,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JEVVHTYCMAMSJL-UHFFFAOYSA-N
应用
Useful cross-coupling partner in palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki Reaction).
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)