化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.491
密度
1.388 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-4(6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
InChI 密鑰
JRPYBEZWPIZUBP-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.0 °F
閃點(°C)
80.56 °C