Merck
740209
Sigma-Aldrich
25-羟基维生素 D2 (6,19,19-d3) 溶液
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
别名:
25-羟基钙化醇 (6,19,19-d3) 溶液, 25-羟麦角甾醇 (6,19,19-d3) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28D3H41O2
分子量:
415.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
97 atom % D
方案
98% (CP)
表单
solution
浓度
5 μg/mL in ethanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
colorless
mp
-144.0 °C
应用
detection
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
25-羟基维生素D2(麦角钙化醇或25-羟基钙化醇)是肝脏中维生素D的代谢物。它是在体内循环的最常见的维生素D形式之一,在维生素D缺乏症的鉴定中起重要作用。
25-羟基维生素D2 (6,19,19-d3) 是氘化的维生素 D2,其中的 C-6和C-19质子被氘取代。
应用
25-羟基维生素 D2 (6,19,19-d3) 可用作稳定的同位素内标物,用于通过质谱获得特定生物样品的数据。
包装
1 mL,安瓿瓶装
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)