Merck
705470
Sigma-Aldrich
维生素K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-甲基-d3)
99 atom % D, 97% (CP Sum of E & Z Isomers)
别名:
2-甲基-3-植基-1,4-萘醌-d7(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3), 3-叶绿醌-d7(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3), 叶绿醌-d7(5,6,7,8-d4,2-甲基-d3), 维生素K1-d7 (5,6,7,8-d4, 2-甲基-d3)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31D7H39O2
分子量:
457.74
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % D
化驗
97% (CP Sum of E & Z Isomers)
形狀
liquid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
yellow to orange
mp
-20 °C
密度
0.999 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C(C\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1/i6D3,7D,8D,18D,19D
InChI 密鑰
MBWXNTAXLNYFJB-NYKMUXSXSA-N
一般說明
维生素K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-甲基-d3)是脂溶性维生素K的氘代类似物。维生素K家族由2-甲基-1,4-萘醌衍生物组成,包含两种天然同效维生素,维生素K1(叶绿醌,存在于植物中)和维生素K2 (甲萘醌,存在于动物产品中)。
應用
产品主要为 E 异构体。
维生素K-d7 (5,6,7,8-d4, 2-甲基-d3)或3-植物甲萘醌、-d7 (5,6,7,8-d4, 2-甲基-d3)可作为分析标准品对膳食补充剂、强化食品或复杂生物基质中的维生素K浓度进行定量分析。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Role of K vitamins in the regulation of tissue calcification
Vermeer C and Braam L
Journal of Bone and Mineral Metabolism, 19(4), 201-206 (2001)
Study of cytotoxic activity of new 1, 4-naphthoquinone derivatives in murine hepatoma cell line
Stadhiauskaite I, et al.
Biologija, 2, 104-108 (2006)
Regulation of bone remodeling by vitamin K2
Myneni VD and Mezey E
Oral Diseases, 23(8) (2017)