Merck
740195
Sigma-Aldrich
25-羟基维生素 D2 (6,19,19-d3) 溶液
50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
别名:
25-羟基钙化醇 (6,19,19-d3) 溶液, 25-羟麦角甾醇 (6,19,19-d3) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28D3H41O2
分子量:
415.67
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
97 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solution
濃度
50 μg/mL in ethanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
colorless
mp
-144.0 °C
應用
detection
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI 密鑰
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
25-羟基维生素D2(麦角钙化醇或25-羟基钙化醇)是肝脏中维生素D的代谢物。它是在体内循环的最常见的维生素D形式之一,在维生素D缺乏症的鉴定中起重要作用。5}
25-羟基维生素D2 (6,19,19-d3) 是氘化的维生素 D2,其中的 C-6和C-19质子被氘取代。
應用
25-羟基维生素D2 (6,19,19-d3) 可用作稳定的同位素内标物,用于通过质谱获得特定生物样品的数据。
包裝
1 mL,安瓿瓶装
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14.0 °C - closed cup
访问文档库
Determinants of vitamin D deficiency from Sun exposure: a global perspective
Vitamin D, 19(1), 79-90 (2018)
Vitamin-D2 treatment-associated decrease in 25 (OH) D3 level is a reciprocal phenomenon: a randomized controlled trial
Hammami, MM et al.
BMC endocrine disorders, 19(1), 8-8 (2019)
10 years of 25-hydroxyvitamin-D testing by LC-MS/MS-trends in vitamin-D deficiency and sufficiency
Galior K, et al.
Bone Reports, 8(1), 268-273 (2018)