Merck
739073
Sigma-Aldrich
3-(Boc-氨基)氮杂环丁烷
别名:
3-(Boc-amino)azetidine, tert-Butyl 3-azetidinylcarbamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16N2O2
CAS号:
分子量:
172.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
63-72 °C
官能团
amine
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)NC1CNC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-9-5-6/h6,9H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
NEMXVXVJGXZDRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)