Merck
737364
Sigma-Aldrich
4′-甲基联苯-4-磺酰氯
95%
别名:
4-(4-Methylphenyl)benzenesulfonyl chloride, 4-(p-Tolyl)benzenesulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11ClO2S
分子量:
266.74
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
105-110 °C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI key
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)