Merck
736260
Sigma-Aldrich
1-Aminocyclopropane-2,2,3,3-d4-carboxylic acid
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
ACPC-d4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3D4NO2
CAS号:
分子量:
105.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
powder
mp
229-231 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)