Merck
676497
Sigma-Aldrich
二氯(五甲基环戊二烯基)钌(III)聚合体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(C10H15)RuCl2]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
45-47 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3