Merck
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
别名:
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-L-β-proline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO4
CAS号:
分子量:
215.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
旋光性
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
mp
138-143 °C
官能团
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChI key
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)