About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15NO3
CAS号:
分子量:
185.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
34-38 °C (lit.)
官能团
ketone
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
InChI key
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
应用
N-Boc-3-吡咯烷酮可用作合成螺环四氢呋喃的起始原料。
用于以Leifsonia醇脱氢酶进行酮的不对称氢转移生物还原的研究。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
"Synthesis of a family of spirocyclic scaffolds: building blocks for the exploration of chemical space"
Kumar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78'(13), 6529-6539 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 2539-2539 (2005)