方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.552
密度
1.431 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
188.1 °F
闪点(°C)
86.7 °C