Merck
715700
Sigma-Aldrich
3-呋喃甲腈
97%
别名:
3-呋喃腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3NO
CAS号:
分子量:
93.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.471
mp
28-32 °C
密度
1.073 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
N#Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H3NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4H
InChI 密鑰
ZQFYJHMUAWCEBH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.0 °F - closed cup
閃點(°C)
48.9 °C - closed cup