Merck
730408
Sigma-Aldrich
1-烯丙基-2-溴苯
95%
别名:
2-Allylbromobenzene, 2-Allylphenyl bromide, 2-Bromo-1-allylbenzene, o-Allylbromobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9Br
CAS号:
分子量:
197.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.559
密度
1.311 g/mL at 25 °C
官能团
allyl
bromo
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H9Br/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7H,1,5H2
InChI key
NTYPQDZCDDLKLV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F
闪点(°C)
93.3 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)