Merck
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-Dimethyl-d6-L-arginine dihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
别名:
asym-Dimethyl-d6-arginine, ADMA-d6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8D6H14Cl2N4O2
分子量:
281.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
bio NMR: suitable
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
InChI key
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)