Merck
PHR1462
Supelco
肌酐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
肌酸酐, 2-亚氨基-1-甲基咪唑啉-4-酮, 2-亚氨基-N-甲基乙内酰脲, 2-氨基-1-甲基-2-咪唑啉-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7N3O
CAS号:
分子量:
113.12
Beilstein:
112061
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1150353
API类
creatinine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
295 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。肌酐是肌肉中磷酸肌酸代谢过程中产生的副产物。它通过尿液排泄,血清肌酐水平是肾脏健康的最常用指标。
应用
肌酐可用作药物参考标准品,用于通过分光光度法和高效液相色谱测定生物体液中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
如需查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAA3010。这只是一个示例证书并可能不是您所收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
554.0 °F - closed cup
闪点(°C)
290.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
7.4 - Tubular Reabsorption and Secretion
Quantitative Human Physiology: An Introduction, 645-655 (2012)
Creatinine
Clinical Veterinary Advisor, 615-615 (2013)
Creatinine determined by high-performance liquid chromatography.
Ambrose RT, et al.
Clinical Chemistry, 29(2), 256-259 (1983)
Improved HPLC method for the simultaneous determination of allantoin, uric acid and creatinine in cattle urine
George SK
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 832(1), 134-137 (2006)
A simplified method for HPLC determination of creatinine in mouse serum
Yuen PST, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 286(6), F1116-F1119 (2004)