推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
技術
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI 密鑰
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
包裝
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
相关内容
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
蛋白质结构提供有价值的信息,用于推断蛋白质功能。研究蛋白质结构,对蛋白质的相互作用、表达水平和位置作图能够确定疾病的生物标志物和用于治疗的潜在药物靶点。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.