Merck
719617
Sigma-Aldrich
2-溴-4-苯基噻唑
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrNS
CAS号:
分子量:
240.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
55-59 °C
SMILES 字串
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3