Merck
717118
Sigma-Aldrich
6-氰基-1H-吲唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5N3
分子量:
143.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
128-135 °C
官能团
nitrile
SMILES字符串
N#Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H5N3/c9-4-6-1-2-7-5-10-11-8(7)3-6/h1-3,5H,(H,10,11)
InChI key
QVGRVWCYOJDNQK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)