Merck
715476
Sigma-Aldrich
吡啶并[2,3-b]吡嗪-7-基硼酸频哪醇酯
97%
别名:
7-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)吡啶并[2,3-b]吡嗪
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BN3O2
分子量:
257.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
167-172 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)